Documentos clave
24530
Hamilton® syringe, luer tip
701LT, volume 10 μL, needle size (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass body
tamaño de la aguja
(not included)
Características
without needle Luer tip
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80301
aguja L
, n/a
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
Descripción general
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)