Merck
20756
Agujas Hamilton® para jeringas LT y TLL
Kel-F Hub (KF), needle size 28 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
28 ga
descripción
KEL-F hub
Características
Kel-F Hub (KF)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 90128
aguja L
51 mm (2 in.)
compatibilidad
for use with Hamilton LT and TLL
Descripción general
Hamilton® needles for LT and TLL syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)