Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Needle l:
51 mm (2 in.)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
22 ga (blunt tip)
feature
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 91022
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
General description
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 51 mm (2 in.). Blunt needle point is suitable for use with HPLC injection valves and for sample pipetting.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agujas Hamilton® para jeringas LT y TLL
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?