20736
Jeringa Hamilton®, gama 700, aguja fijada
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 705N 50UL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
needle type N (cemented needle)
point style 2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80500
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
50 μL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)