20779
Jeringa Hamilton®, gama 700, aguja fijada
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle)
point style 2
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80366
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
General description
Serie 700 en Paquetes de Seis
Estas populares jeringas están disponibles en paquetes de multiunidades a un bajo coste. Precisión a ± 1%. Temperatura límite 50°C para agujas fijas, 115°C para agujas extraíbles.
Capacidad de 10μL, calibre 26s, 50mm longitud, estilo de la punta #2,
en paquetes de 6.
Application
Legal Information
related product
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)