11666789001
Roche
Amortiguadores en una caja, tampón PBS premezclado, x10
10X, Premixed, solurion (clear colorless)
Sinónimos:
Tampón PBS
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
Nombre del producto
Amortiguadores en una caja, tampón PBS premezclado, x10, solution (clear, colorless), optimum pH ~7.0
Formulario
solution (clear, colorless)
envase
pkg of 4 L
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
10 ×
pH óptimo
~7.0
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
20-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
El tampón PBS (disolución salina tamponada con fosfato) premezclado se suministra como una disolución x10.
Aplicación
Amortiguadores en una caja, tampón PBS premezclado, x10 se han utilizado:
- para disolver Candida albicans para preparar su inóculo
- en la inmunoelectrotransferencia para lavar las membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) incubadas con anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa de rábano picante (HRP)
- para resuspender los sedimentos con el fin de analizar los anticuerpos frente a células de los islotes y células madre del tejido adiposo (ASC) generados en perros tratados
Tampones en una caja, tampón PBS premezclado, x10 se ha utilizado en inmunohistocitoquímica e hibridación in situ con fluorescencia.
Calidad
Ausencia de contaminantes: Sin ADNasas ni ARNasas según los procedimientos de control de calidad vigentes.
Nota de análisis
Absence of contaminants: Free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Tracy D Ainsworth et al.
The ISME journal, 9(10), 2261-2274 (2015-04-18)
Despite being one of the simplest metazoans, corals harbor some of the most highly diverse and abundant microbial communities. Differentiating core, symbiotic bacteria from this diverse host-associated consortium is essential for characterizing the functional contributions of bacteria but has not
Wayan Larissa Demolsky et al.
European journal of dentistry (2021-12-23)
Oral candidiasis is an infection caused by pathogenic fungi Candida albicans, with a considerably high prevalence of 20 to 72%. Indian camphorweed (Pluchea indica) also known as "beluntas" as the local name has been known as a traditional medicine in
Anna Gooch et al.
PloS one, 14(9), e0218688-e0218688 (2019-09-20)
We previously reported that allogeneic, intraperitoneally administered "Neo-Islets," composed of cultured pancreatic islet cells co-aggregated with high numbers of immunoprotective and cytoprotective Adipose-derived Stem Cells, reestablished, through omental engraftment, redifferentiation and splenic and omental up-regulation of regulatory T-cells, normoglycemia in
Oluwaseun Adebayo Bamodu et al.
Cancers, 13(16) (2021-08-28)
prostate cancer (PCa) is a principal cause of cancer-related morbidity and mortality. Castration resistance and metastasis are clinical challenges and continue to impede therapeutic success, despite diagnostic and therapeutic advances. There are reports of the oncogenic activity of genetic suppressor
Eric S Folker et al.
Development (Cambridge, England), 139(20), 3827-3837 (2012-09-07)
Various muscle diseases present with aberrant muscle cell morphologies characterized by smaller myofibers with mispositioned nuclei. The mechanisms that normally control these processes, whether they are linked, and their contribution to muscle weakness in disease, are not known. We examined