Merck
79378
Disolución salina tamponada con fosfato
solution, pH 7.1-7.3, BioUltra
Sinónimos:
PBS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, BioUltra, solution
product line
BioUltra
Quality Segment
form
solution
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.1-7.3
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
General description
Phosphate buffered saline is a non-toxic biological buffer generally containing sodium phosphate, sodium chloride, and potassium phosphate. It prevents cells from osmosis-mediated rupture or dehydration. PBS is widely used for washing cells, immunohistochemistry, and various other cellular techniques.
Application
Phosphate buffered saline has been used in sample preparation for quantifying the wound fluid proteins from pressure ulcers in patients with spinal cord injury (SCI). It has also been used for cell rinsing in various biological researches.
Physical form
150 mM sodium phosphate; 150 mM NaCl; pH 7.2±0.1 (25°C)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)