Documentos
P3813
Sigma-Aldrich
Disolución salina tamponada con fosfato
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Sinónimos:
PBS
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
product name
Disolución salina tamponada con fosfato, powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
form
powder
storage condition
dry at room temperature
color
white
pH
7.4
solubility
water: soluble
density
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.22 g/cm3 at 20—25 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
General description
La disolución salina tamponada con fosfato (PBS) se erige como piedra angular en la investigación biológica debido a su versatilidad y sus propiedades esenciales. Un atributo principal es su isotonicidad, que se asemeja mucho al pH, la osmolaridad y las concentraciones iónicas del organismo humano. Esto hace que la PBS no sea tóxica para las células, desempeñando un papel fundamental en los procedimientos de biología celular, como el lavado de las células, el transporte de los tejidos y la dilución de las células y los reactivos. Estas aplicaciones aseguran la preservación de la viabilidad celular y el mantenimiento de un entorno fisiológico.
La capacidad de amortiguación de PBS, mantenida a través de un equilibrio fosfato-ácido fosfórico, proporciona un entorno de pH estable crucial para una actividad enzimática óptima y varios procesos biológicos. Esto hace que PBS sea ideal para la preparación de reactivos, la diálisis de proteínas y la inmunohistoquímica, asegurando resultados uniformes y fiables en los experimentos. Más allá de la biología celular, PBS puede también encontrar aplicaciones en diversas áreas, como la creación de tampones ELISA personalizados para asegurar interacciones óptimas entre anticuerpos y antígenos. Además, PBS puede actuar como tampón de migración para la cromatografía en proteína A/G, facilitando la purificación de anticuerpos en función de su unión específica al antígeno. En procedimientos hematológicos y bioquímicos, PBS es muy utilizado para el lavado de células y tejidos.
En resumen, PBS emerge como una herramienta indispensable en la investigación biológica y bioquímica, ofreciendo isotonicidad, capacidad de amortiguación, simplicidad y estabilidad. Sus diversas aplicaciones en biología celular, preparación de reactivos, purificación de proteínas y diversos ensayos biológicos subrayan su importancia en el avance del conocimiento y la comprensión científicos.
Application
La disolución salina tamponada con fosfato se ha utilizado:
  • en las disoluciones de lavado durante el procedimiento de inmunofluorescencia.
  • para la suspensión de células bacterianas.
  • durante los procedimientos de fijación e inmunotinción.
  • para enjuagar tejidos fijados y crear un ambiente de amortiguación adecuado en el proceso de inmunolocalización
  • como diluyente para evaluar el rendimiento de un kit de prueba ELISA
  • como amortiguador en un procedimiento de inmunohistoquímica
Se ha utilizado para enjuagar tejidos fijados y crear un ambiente de amortiguación adecuado en el proceso de inmunolocalización(1)Se ha empleado como diluyente para evaluar el rendimiento de un kit de prueba ELISA(2)Se ha aplicado como amortiguador en un procedimiento de inmunohistoquímica(3)
Features and Benefits
  • Producto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Puede utilizarse como un componente amortiguador en aplicaciones biológicas y bioquímicas
  • Muy hidrosoluble
Packaging
Bolsas de aluminio
Reconstitution
El contenido de una bolsa, cuando se disuelve en un litro de agua destilada o desionizada, producirá disolución salina tamponada con fosfato 0,01 M (NaCl 0,138 M; KCl - 0,0027 M); pH 7,4, a 25 °C.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Dynamic changes in lymphocyte GRK2 levels in cardiac transplant patients: a biomarker for left ventricular function.
Bonita RE et al.
Clinical and Translational Science, 3, 14-14 (2010)
Development of an internal control for evaluation and standardization of a quantitative PCR assay for detection of Helicobacter pylori in drinking water.
Sen K et al.
Applied and Environmental Microbiology, 73, 7380-7380 (2007)
Jennifer L Matthews et al.
Zebrafish, 15(3), 279-290 (2018-01-26)
Sperm cryopreservation is a highly efficient method for preserving genetic resources. It extends the reproductive period of males and significantly reduces costs normally associated with maintenance of live animal colonies. However, previous zebrafish (Danio rerio) cryopreservation methods have produced variable
Effect of the microtubule polymerizing agent taxol on contraction, Ca2+ transient and L-type Ca2+ current in rat ventricular myocytes.
Howarth FC et al.
The Journal of Physiology, 516, 409-409 (1999)
Anirudh Sharma et al.
Scientific reports, 8(1), 4916-4916 (2018-03-22)
Citrate-stabilized iron oxide magnetic nanoparticles (MNPs) were coated with one of carboxymethyl dextran (CM-dextran), polyethylene glycol-polyethylene imine (PEG-PEI), methoxy-PEG-phosphate+rutin, or dextran. They were characterized for size, zeta potential, hysteresis heating in an alternating magnetic field, dynamic magnetic susceptibility, and examined
Artículos
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Protocolos
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Ver todo