Merck
Disolución salina tamponada con fosfato (PBS)
Comprimido de PBS
La disolución salina tamponada con fosfato o disolución PBS es una combinación de agua y sales. Es una disolución no tóxica utilizada en muchos laboratorios. La PBS estándar está compuesta generalmente por cloruro de sodio, cloruro de potasio, dihidrógenofosfato de potasio e hidrógenofosfato de disodio. El pH habitual de las formulaciones de PBS oscila entre 7 y 7,4.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 43
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 43
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 43 resultados
Página 1 de 3
Página 1 de 3
Disolución salina tamponada con fosfato (PBS) en cultivo celular
La disolución salina tamponada con fosfato (PBS) es una disolución isotónica; a diferencia del agua, evita la ruptura o el encogimiento de las células debido a la ósmosis y es una formulación no tóxica para las células. Como consecuencia, es muy utilizada en la fabricación para cultivos celulares y en el desarrollo de los procesos anteriores. Mantiene el pH de las células en los medios de cultivo y también puede extraer suero de las células antes del desprendimiento. La PBS se ha estudiado como un medio de transferencia adecuado para el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante hasta 7 días. Es adecuada para la fijación y la inmunotinción en aplicaciones de cultivo celular. Además, la PBS se puede utilizar para obtener espermatozoides de hisopos vaginales.
Disolución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
La disolución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una disolución salina equilibrada que desempeña un papel vital en las aplicaciones de cultivo celular. Ayuda a mantener el equilibrio osmótico intracelular y extracelular y sirve como agente diluyente, de irrigación y de transporte. Además, la DPBS proporciona un sistema de amortiguación para mantener el medio dentro del intervalo de pH fisiológico de 7,2 a 7,6. La DBPS mantiene el metabolismo celular normal al combinarse con ciertos carbohidratos, como la glucosa, para proporcionar energía a las células. Además, suministra a las células iones inorgánicos esenciales y agua, lo que propicia su correcto funcionamiento. La DBPS puede contener o no cloruro de calcio y cloruro de magnesio. Se puede utilizar en la recuperación, la manipulación y la transferencia de embriones y gametos humanos. La DBPS también encuentra aplicaciones en varios campos, como la disociación celular, la disección de tejidos y la inmunotinción.
Disolución salina tamponada con fosfato (PBS) como diluyente/disolución de lavado
La disolución salina tamponada con fosfato (PBS) se puede usar para resuspender los polvos liofilizados de los suplementos de cultivo celular. También ayuda en la dilución de las disoluciones de reserva a concentraciones de trabajo. Además, la PBS se utiliza como tampón de lavado en varios campos, tales como la inmunoelectrotransferencia, el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA), la inmunohistoquímica, la disociación de tejidos, el cultivo celular, y procedimientos hematológicos y de biología molecular. También es adecuada para la resuspensión y el tratamiento con ultrasonidos de las células bacterianas.
Disolución salina tamponada con fosfato (PBS) como bloqueante
La disolución salina tamponada con fosfato (PBS) que contiene Tween 20 actúa como bloqueante en las técnicas de inmunoelectrotransferencia y enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA).