Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $57.300 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
Quality Segment
description
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
form
liquid
pH
7.2 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Autoclaved, pH 7.2 (25 °C) | description pH 7.4, contains BSA, powder | description pH 7.6 (25 °C) | description BioPerformance Certified, pH 7.4 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| pH 7.2 (25 °C) | pH 7.4 | pH 7.6 (25 °C) | pH 7.4 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| description Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución salina tamponada con fosfato
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?