TMTP02500
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Isopore Membrane Filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
550 mL/min-cm2 water flow rate (typical flow rate at 10 psi)
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
20 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamaño de poro
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Aplicación
- Parasitology
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Precaución
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13