Saltar a
GTTP02500
Membrana de filtración Isopore
greener alternative
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: GTTP
La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en pista recomendado para todos los análisis en los que se observa la muestra en la superficie de la membrana. La membrana Isopore ofrece ventajas claras para el análisis de los contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopia óptica o electrónica. La membrana Isopore está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de las muestras. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro de poro preciso y un tamaño de poro uniforme para una separación precisa de las muestras por tamaño. No suelen necesitarse filtros de peso compatible debido a los pesos de alquitrán y cenizas bajos y constantes.
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que han sido rediseñados para permitir soluciones de investigación más sostenibles. Las cajas exteriores e interiores que contienen los discos de membrana están hechas de material biocircular asignado mediante el enfoque de equilibrio de masas ISCC. Pulse aquí para más información.
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Control del aire
  • Análisis SEM
  • Ensayos de esterilidad
  • Análisis de microplásticos
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ATTP02500GTTP04700GTTP01300
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
13 mm
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración Isopore
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. I use it often to filter cells. I was just wondering if it matters which side of the filter I use? Are we supposed to use it the way they come in the box? So that the top of the filter is always used as the part to put the cell suspension on?
    1 answer
    1. Isopore membranes should be handled carefully using appropriate forceps, such as Millipore forceps (Catalog No. XX6200006P). Avoid touching the membrane with fingers. Membranes should be used with the shiny side up.