TMTP04700
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™
Millipore
parameter
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
47 mm
thickness
20 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Parasitología
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
Caution
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13