Merck
TTTP02500
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 2,0 μm
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Características de sostenibilidad
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
2.0 μm pore size, 5.9 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
23 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
2.0 μm pore size, 5.9 % porosity
bubble point
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: TTP
La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en pista recomendado para todos los análisis en los que se observa la muestra en la superficie de la membrana. La membrana Isopore ofrece ventajas claras para el análisis de los contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopia óptica o electrónica. La membrana Isopore está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de las muestras. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro de poro preciso y un tamaño de poro uniforme para una separación precisa de las muestras por tamaño. No suelen necesitarse filtros de peso equivalente debido a los pesos bajos y constantes del alquitrán y las cenizas.
Características y beneficios:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Control del aire
  • Análisis de microplásticos
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)