Merck
GTTP04700
Membrana de filtración Isopore
greener alternative
Alternativa más ecológica
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en pista recomendado para todos los análisis en los que se observa la muestra en la superficie de la membrana. La membrana Isopore ofrece ventajas claras para el análisis de los contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopia óptica o electrónica. La membrana Isopore está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de las muestras. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro de poro preciso y un tamaño de poro uniforme para una separación precisa de las muestras por tamaño. Normalmente no se requieren filtros de peso compatible por los pesos del alquitrán y las cenizas, bajos y constantes.
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que han sido rediseñados para permitir soluciones de investigación más sostenibles. Las cajas exteriores e interiores que contienen los discos de membrana están hechas de material biocircular asignado utilizando el enfoque de equilibrio de masas ISCC. Pulse aquí para más información.
Application
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Control del aire
  • Análisis SEM
  • Ensayos de esterilidad
  • Análisis de microplásticos
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
La membrana de filtración Isopore se ha utilizado en:
  • filtración de agua para estudios metagenómicos
  • recuperación de microorganismos planctónicos
  • control atmosférico
  • microscopia epifluorescente
  • ensayos de quimiotaxis
Features and Benefits
  • La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, lo que simplifica el recuento y el análisis
  • Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una baja interferencia de fondo
  • No son higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
  • El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración Isopore
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)