TSTP04700
Membrana de filtración Isopore™
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™
Millipore
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
47 mm
thickness
22 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
bubble point
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
- filtrar microplásticos asociados con microbios de muestras de agua marina
- envolver y encapsular tumores para su implantación en ratones con el objetivo de imitar un tratamiento antiangiógeno (AA)
- filtrar el fitoplancton y partículas de gran tamaño
- mantener líneas celulares de mamíferos para estudios de irradiación ultravioleta (UV)
Features and Benefits
- Las membranas Isopore™ tienen una interferencia de fondo baja.
- Retención de partículas en la superficie de la membrana favorable para el recuento y el análisis.
- Material no higroscópico y translúcido.
- Secado y tiempo de análisis rápidos de las muestras.
- También disponible en una variedad marrón.
Caution