PR0G0NP02
Módulo de pretratamiento Progard®
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® 2 (largo), para la protección de la membrana de RO, Módulo de pretratamiento Progard® 2 (largo)
About This Item
Productos recomendados
feature
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<2000 ppb
halogenated residue
<3 ppm (Cl2)
compatibility
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs™ (1997-2012)
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento ® Progard 2 garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento de su sistema.
La sustitución de fungibles, cuando lo solicite el sistema, es clave para mantener el rendimiento del sistema dentro de las especificaciones.
Application
Features and Benefits
- El módulo de pretratamiento Progard® 2 está fabricado con polipropileno y EPDM.
- Adecuado para el suministro de agua corriente con un índice de densidad de sedimentos (SDI) < 12, un valor de Cl2 < 3 ppm y un TOC < 2000 ppb.
- Los medios de carbón activado natural presentan una superficie y una cinética de adsorción elevadas, y toleran agua de alimentación que contenga hasta 3 ppm de cloro y 2000 ppb de TOC.
- El filtro de profundidad exhibe una gran capacidad y una retención optimizada, y tolera agua de alimentación con un índice de densidad de sedimentos de hasta 12.
- El montaje del módulo de pretratamiento está totalmente automatizado.