Documentos clave
MABT523
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-beta-actina, clon RM112
clone RM112, from rabbit
Sinónimos:
Actin, cytoplasmic 1, Beta-actin, beta-Actin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RM112, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
General description
La actina es una proteína estructural muy conservada de 43 kDa. Existen tres isotipos principales de la actina (alfa, beta y gamma) que tienen una homología de aminoácidos (aa) >90 % entre los isotipos y una homología de >98% dentro de los miembros de un grupo isotípico concreto. La mayor parte de la heterogeneidad del isotipo se encuentra en los 30 aa aminoterminales. Se ha demostrado que los diferentes isotipos de la actina se comportan de forma muy diferente in vitro e in vivo. Estudios recientes han descrito la ubicación subcelular diferencial de la gamma actina y la unión específica de isotipo de las proteínas asociadas a la actina. La beta actina es una de las dos actinas citoesqueléticas no musculares, es relativamente estable y parece mantenerse a concentraciones normales con independencia del tratamiento experimental. En los experimentos suele utilizarse como control interno .
Immunogen
Péptido que corresponde al N-terminal de la beta-actina.
Application
Análisis inmunocitoquímico (ICC): Una dilución 1:200 de un lote representativo detectó la beta-actina en células A431.
Este anticuerpo anti-beta-actina, clon RM112, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (Western blotting) e inmunocitoquímica para la detección de la beta-actina.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de célula A431.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la beta-actina en listado de células A431.
Target description
~45 kDa observados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Li-Li Wen et al.
PloS one, 11(5), e0155190-e0155190 (2016-05-14)
Perfluorinated chemicals (PFCs) are ubiquitously distributed in the environments including stainless pan-coating, raincoat, fire extinguisher, and semiconductor products. The PPAR family has been shown to contribute to the toxic effects of PFCs in thymus, immune and excretory systems. Herein, we
Huei-Yu Lo et al.
Cell transplantation, 30, 9636897211054481-9636897211054481 (2021-11-11)
Biological and cellular interleukin-6 (IL-6)-related therapies have been used to treat severe COVID-19 pneumonia with hyperinflammatory syndrome and acute respiratory failure, which prompted further exploration of the role of IL-6 in human umbilical cord mesenchymal stem cell (hUCMSC) therapy. Peripheral
Yan Wang et al.
Oncology letters, 21(2), 167-167 (2021-02-09)
Human giant larvae-1 (Hugl-1) is a human homologue of Drosophila tumor suppressor lethal (2)-giant larvae and has been reported to be involved in the development of human malignancies. Previous studies performed by our group demonstrated that Hugl-1 inhibits glioma cell
Kruppel-family zinc finger proteins as emerging epigenetic biomarkers in head and neck squamous cell carcinoma.
Pearson, et al.
Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery = Le Journal D'Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale, 52, 41-41 (2023)
John Chun-Hao Chen et al.
Oncology letters, 17(1), 638-645 (2019-01-19)
Trichostatin A (TSA), a hydroxamate histone deacetylase inhibitor, is a compound that has been identified to induce anticancer activity. The aim of the present study was to investigate whether sorafenib, in combination with TSA, was able to augment the anticancer