AP186P
Anticuerpo de ratón anti-IgG de cabra, conjugado con HRP, especie adsorbida
Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
goat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Aplicación
Anticuerpos secundarios y de control
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3