Key Documents
AP180P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de burro anti-IgG de cabra, conjugado con HRP, especie adsorbida
Chemicon®, from donkey
Sinónimos:
Anti-Rabbit IgG HRP, HRP Donkey Anti-Rabbit IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Application
El anticuerpo de burro anti-IgG de cabra, conjugado con HRP, especies adsorbidas, es un anticuerpo de burro contra la IgG de cabra utilizar en ELISA, IH y WB.
Inmunohistoquímica:
puede utilizarse una dilución 1:500-1:5 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Ensayada sistemáticamente en enzimoinmunoanálisis de absorción
ELISA e inmunotransferencia Western:
puede utilizarse una dilución 1:5 000-1:100 000.
Physical form
Anticuerpo IgG secundario de burro purificado en tampón liofilizado de fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA.
Reconstitución:
Reconstituir con 500 μl de agua destilada estéril.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses.
Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
ADVERTENCIA: El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Ming Zhou et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 294(4), 729-737 (2011-02-18)
ATP sensitive K(+) (K(ATP) ) channels are important linkage of cell membrane excitability to its cellular bioenergetic state. These channels are composed of pore-forming subunits and regulatory subunits. The present study focused on the cellular expressions and localizations of these
Maria Cernea et al.
Journal of molecular endocrinology, 56(1), 39-46 (2015-10-23)
Adipose tissue expansion, resulting from adipocyte hyperplasia and/or hypertrophy, is a hallmark of obesity. Adipocytes are derived from mesenchymal stem cells (MSCs) through adipogenesis, a process involving three key steps: proliferation, commitment and differentiation. Although studies have elaborated on the
Effects of corticosteroids in the development of limb muscle weakness in a porcine intensive care unit model.
Aare, S; Radell, P; Eriksson, LI; Akkad, H; Chen, YW; Hoffman, EP; Larsson, L
Physiological Genomics null
Localization of ATP-sensitive K+ channel subunits in rat submandibular gland.
Zhou, M; He, HJ; Hirano, M; Sekiguchi, M; Tanaka, O; Kawahara, K; Abe, H
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society null
Natsumi Shimizu et al.
The Journal of reproduction and development, 60(3), 179-186 (2014-03-04)
In the mammalian testis, the ubiquitin-proteasome system plays important roles in the process that promotes the formation of mature sperm. We recently identified zygote-specific proteasome assembly chaperone (ZPAC), which is specifically expressed in the mouse gonads and zygote. ZPAC mediates