Documentos
AP112P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG humana, conjugado con HRP
Chemicon®, from goat
Sinónimos:
Anti-Human IgG HRP Conjugate
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) pertenece a la familia de las inmunoglobulinas y es un anticuerpo ampliamente expresado en el suero. Es una glucoproteína y contribuye principalmente a la defensa inmunitaria. Alrededor del 70 por ciento de la inmunoglobulina total consiste en IgG. La IgG es una inmunoglobulina monómera, compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas. Consta de dos cadenas pesadas de 50 kDa (gamma) y dos cadenas ligeras de 25 kDa. Estas cadenas están interconectadas por enlaces disulfuro. Cada molécula tiene dos sitios de unión al antígeno. La IgG es la inmunoglobulina más abundante. Se distribuye aproximadamente por igual en sangre y en líquidos tisulares, constituyendo el 75 % de las inmunoglobulinas séricas en humanos. Hay 4 subclases: IgG1 (66 %), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) e IgG4 (4 %).
Specificity
El anticuerpo reacciona con las cadenas pesadas de la IgG humana y con las cadenas ligeras comunes a la mayoría de las inmunoglobulinas humanas.
Immunogen
Preparado a partir de IgG humana purificada.
Application
Se ha utilizado anticuerpo de cabra anti-IgG humana, conjugado con HRP:
  • para detectar la inmunoglobulina G (IgG) unida en el inmunoanálisis de adsorción (ELISA)
  • en inmunohistoquímica o citoquímica a una dilución 1:500 a 1:5 000
  • para inmunoelectrotransferencia con sustratos cromógenos a una dilución 1:5 000 - 1:100 000 y con sustratos ECL a una dilución 1:10 000 - 1:200 000.
  • para EIA a una dilución de 1:5 000-1:100 000
Biochem/physiol Actions
La inmunoglobulina G (IgG) participa en la hipersensibilidad de tipo II y de tipo III. Inicia la vía clásica del sistema del complemento y también neutraliza partículas víricas y toxinas. La IgG materna puede atravesar la placenta humana hasta el feto proporcionando defensa inmunitaria al recién nacido contra las infecciones. Facilita la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos (ADCC). La IgG es digerida por la papaína para producir el fragmento de unión al antígeno (Fab). La digestión con pepsina de la IgG da lugar a la formación de fragmentos cristalizables (Fc). Los niveles de IgG en pacientes infectados por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)-2 pueden ser útiles para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
Physical form
Purificado mediante cromatografía de inmunoafinidad utilizando antígeno acoplado a microesferas de agarosa. Liofilizado. El tampón es fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA. No contiene conservantes.
Storage and Stability
Conservar el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses desde de la fecha de recepción. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante seis semanas a 2-8°C como líquido no diluido. Reconstituya el vial con 2 ml de agua destilada. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol del 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de anticuerpos (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de añadir el glicerol y que las diluciones finales de trabajo deben ajustarse en consecuencia. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO:
El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Other Notes
Categoría de investigación: Anticuerpos secundarios y de control
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sun Woo Lim et al.
The Korean journal of internal medicine, 37(5), 1031-1049 (2022-06-21)
We previously proposed minicircle vector technology as the potential platform for the development and production of new biologics. In this study, we have designed a novel target molecule for the treatment of allograft rejection and evaluated its feasibility as the
The impact of timing of maternal influenza immunization on infant antibody levels at birth
Zhong Z, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 195(2), 139-152 (2019)
Kyle E Korolowicz et al.
Cells, 10(9) (2021-09-29)
Current treatment options for patients infected with hepatitis B virus (HBV) are suboptimal, because the approved drugs rarely induce cure due to the persistence of the viral DNA genome in the nucleus of infected hepatocytes, and are associated with either
Arinjay Banerjee et al.
Microorganisms, 8(3) (2020-04-05)
The role of bats in the enzootic cycle of Lyme disease and relapsing fever-causing bacteria is a matter of speculation. In Canada, Borrelia burgdorferi sensu stricto (ss) is the genospecies that is responsible for most cases of Lyme disease in
Claudia Tapia-Alveal et al.
Communications biology, 3(1), 781-781 (2020-12-19)
Multiple myeloma (MM) is a neoplasm of plasma cells that secrete patient specific monoclonal immunoglobulins. A recognized problem in MM treatment is the early recognition of minimal residual disease (MRD), the major cause of relapse. Current MRD detection methods (multiparameter
Contenido relacionado
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.