Documentos
AP308P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón (cadenas pesadas + ligeras), conjugado con HRP
1 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
El reactivo es un anticuerpo de cabra purificado por afinidad. El anticuerpo purificado se conjuga con la peroxidasa de rábano picante (HRP) y se estabiliza en disolución tampón.
Specificity
Específico para las cadenas pesadas y ligeras de la IgG de ratón. Las reactividades cruzadas del anticuerpo anti-IgG de ratón se prueban en un ELISA. Reactividad cruzada mínima con la IgG humana.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
ELISA:
se puede utilizar una dilución 1:3 000 (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Inmunohistoquímica/inmunocitoquímica:
se puede utilizar una dilución 1:200-1:500 (Bullock, G.R., 1982; Javois, L.C., 1994).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Este anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón (pesadas+ligeras) conjugado con HRP está validado para utilizar en ELISA, IC, IH, WB para la detección de IgG de ratón.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Quality
Inmunotransferencia Western cromógena:
se puede utilizar una dilución 1:200-1:500 (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Inmunotransferencia Western quimioluminiscente:
se puede utilizar una dilución 1:2 000-1:5 000 (Coligan, J., 1997).
Physical form
IgG de cabra purificada conjugada con peroxidasa de rábano picante en tampón que contiene líquido en PBS 0,01 M, pH 7,1 con 15 mg/ml de BSA y 0,1 % de Kathon.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
El anticuerpo sin diluir se mantiene estable a 2-8°C durante 12 meses. No guardar en un formato diluido. NO CONGELAR.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Antigen expression kinetics and immune responses of mice immunized with noninfectious simian-human immunodeficiency virus DNA.
Hegde, R; Liu, Z; Mackay, G; Smith, M; Chebloune, Y; Narayan, O; Singh, DK
Journal of virology null
Kang Wang et al.
Nature communications, 11(1), 4419-4419 (2020-09-06)
Echovirus 30 (E30), a serotype of Enterovirus B (EV-B), recently emerged as a major causative agent of aseptic meningitis worldwide. E30 is particularly devastating in the neonatal population and currently no vaccine or antiviral therapy is available. Here we characterize
Jingsong Cao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(1), 741-747 (2020-01-04)
In ABO-incompatible (ABOi) kidney transplantation (KT), antibodies can mediate immunological accommodation or immune rejection, but the mechanism by which B cells are induced to produce antibodies with different functions is still unclear. Previous research established an ABOi kidney cell model
Hong Liu et al.
Oncology reports, 42(6), 2759-2767 (2019-10-23)
MicroRNAs (miRs) are a class of non‑coding small RNAs that have been demonstrated to be involved in the pathogenesis of human cancer. There is even evidence that microRNAs can act as oncogenes or tumor suppressors. Although microRNA expression profiles have
Leonardo Marques da Fonseca et al.
Medicines (Basel, Switzerland), 7(4) (2020-04-12)
Background: Piperine, an amide extracted from the Piper spices, exhibits strong anti-tumor properties. However, its effect on the epithelial-mesenchymal transition (EMT) process has never been investigated. Herein, we evaluate the toxic effect of piperine on lung adenocarcinoma (A549), breast adenocarcinoma
Artículos
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.