Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Anticuerpos secundarios y de control
ELISA e inmunohistoquímica:
Se sugiere una dilución de trabajo 1:10 000 a 1:40 000 para ELISA y 1:500 a 1:2 000 para inmunohistoquímica.
El investigador deberá determinar la dilución óptima de anticuerpos para otras aplicaciones.
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Biochem/physiol Actions
Physical form
Rehidratación: Añadir 500 µl de agua destilada estéril que contenga 50 % de glicerol, para obtener una disolución de reserva de 1 mg/ml.
Preparation Note
Analysis Note
adecuado para inmunoelectrotransferencia (transferencia de puntos) en dilución 1:1 000 a 1:4 000.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable |
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity sheep | species reactivity mouse |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones