12-348
Anticuerpo de cabra anti-IgG de Conejo, conjugado con HRP
1 mg/mL, Upstate®
Sinónimos:
Anti-rabbit IgG
About This Item
Productos recomendados
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Specificity
Immunogen
Application
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Adecuado para inmunotransferencia Western (inmunotransferencia por puntos), ELISA e inmunohistoquímica. Se sugiere una dilución de trabajo de 1:15 000 a 1:60 000 para ELISA. Se sugiere una dilución de trabajo de 1:2 000 a 1:6 000 para los procedimientos de inmunotransferencia Western. Se sugiere una dilución de trabajo 1: 000 a 1:3 00 para inmunohistoquímica. El investigador deberá determinar la dilución óptima de anticuerpos para otras aplicaciones.
Physical form
Rehidratación: Añadir 500 µl de agua destilada estéril que contenga 50 % de glicerol, para obtener una disolución de reserva de 1 mg/ml.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.