Documentos clave
AP181P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón, conjugado con HRP, especie adsorbida
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
EIA y transferencias Western: 1:5 000-1:100 000.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:5 000.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Este anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón, conjugado con HRP, especie adsorbido está validado para utilizar en ELISA, WB para la detección de IgG de ratón.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Physical form
Liofilizada. Tampón = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA.
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con 500 μl de agua destilada estéril.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO:
El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shuyu Hao et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 19(1), 34-39 (2019-05-28)
Individuals with cystic fibrosis (CF) experience elevated inflammation in multiple organs, but whether this reflects an inherent feature of CF cells or is a consequence of a pro-inflammatory environment is not clear. Using CRISPR/Cas9-mediated mutagenesis of CFTR, 17 subclonal cell
Efficacy of epidermal growth factor receptor-targeted molecular therapy in anaplastic thyroid cancer cell lines.
Nobuhara, Y; Onoda, N; Yamashita, Y; Yamasaki, M; Ogisawa, K; Takashima, T; Ishikawa, T; Hirakawa, K
British Journal of Cancer null
Bhupal P Bhetwal et al.
The Journal of physiology, 591(12), 2971-2986 (2013-04-25)
Ca(2+) sensitization of contraction has typically been investigated by bathing muscles in solutions containing agonists. However, it is unknown whether bath-applied agonists and enteric neurotransmission activate similar Ca(2+) sensitization mechanisms. We investigated protein kinase C (PKC)-potentiated phosphatase inhibitor protein of
Chiho Kim et al.
eLife, 9 (2020-08-28)
It is being increasingly appreciated that the immunomodulatory functions of PARP1 inhibitors (PARPi) underlie their clinical activities in various BRCA-mutated tumors. PARPi possess both PARP1 inhibition and PARP1 trapping activities. The relative contribution of these two mechanisms toward PARPi-induced innate
Lei Li et al.
Molecular medicine reports, 14(1), 521-528 (2016-05-14)
Overexpression of protein arginine methyltransferases (PRMTs) is associated with various types of cancer. The present study aimed to determine the expression level of PRMT1 in human melanoma and investigate its biological function. The clinical significance of PRMT1 was determined by