Documentos clave
1.19753
Supelco
Fosfato de sodio dibasic dihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número índice de la CE:
231-448-7
NACRES:
NB.21
Ensayo:
≥99.0% (acidimetric)
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnicas
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidad
2.1 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
850‑1000 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable