1.06346
Dihidrogenofosfato de sodio monohidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Fosfato de sodio monobasic monohydrate, Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
850 g/L
density
2.04 g/cm3 at 20 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
UV absorption
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Application
- Desarrollo de un sistema de administración de medicamentos multiparticulados para la amorfización in situ: se explora el uso del dihidrogenofosfato de sodio monohidratado en el desarrollo de un sistema de administración de fármacos multiparticulados. La investigación destaca el papel del compuesto en la amorfización in situ, mejorando la solubilidad y la biodisponibilidad del medicamento (Holm TP et al., 2022).
- Caracterización metabolómica de especies de ruibarbo por electroforesis capilar y cromatografía de líquidos a ultra alta presión: el dihidrogenofosfato de sodio monohidratado se utiliza en el sistema de amortiguación para electroforesis capilar y UHPLC, contribuyendo al análisis metabolómico de las especies de ruibarbo. Esta investigación subraya su importancia para mejorar la eficiencia de separación y la resolución en los métodos analíticos (Tseng YJ et al., 2013).
Linkage
Analysis Note
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 4,1 - 4,5
Absorción UV (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; agua): ≤ 0,05
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,003 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.