Saltar a
71643
Fosfato de sodio dibasic dihydrate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dihydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$58.700
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$206.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2HPO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-448-7
MDL number:
$58.700
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.03
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Application
El fosfato de sodio dibásico deshidratado se ha utilizado en la preparación de disolución anticongelante para analizar el patrón de transducción en el sistema nervioso central (SNC) de rata y en la preparación de tampón de fosfato de sodio.
Other Notes
Gel electrophoresis - running buffer component for denaturing gels containing formamide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.282371.3703671645
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (T)
product line
BioUltra
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
-
form
crystals
form
crystalline
form
solid
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato de sodio dibasic dihydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf