If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Ensayo de amonio, photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 250 tests (depending on package size), sufficient for 500 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.010-3.00 mg/L (NH4-N), 0.013-3.86 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
El método es análogo a EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, y DIN 38406-5.
Este ensayo de amonio con reactivos Spectroquant® permite la cuantificación sin cianuro del amonio en aguas residuales, aguas subterráneas, aguas superficiales y agua marina. Normalmente el amonio entra en las fuentes de agua como escorrentía de las zonas agrícolas fertilizadas y mayores concentraciones son indicadores importantes de contaminación fecal.
Otros campos de aplicación son el análisis de alimentos sólidos y líquidos y de muestras medioambientales y agrícolas (por ejemplo, suelo).
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), 0.013-3.86 mg/L (NH4+) | measuring range 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.4-193 mg/L (NH3), 2.6-193 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) | measuring range 0.05-0.8 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQuant® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ensayo de amonio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Protocolos
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Artículos
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1147520002 | 04027269074296 |
| 1147520001 | 04022536156514 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf