Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlespecific analyte(s)
ammonium
Quality Segment
measuring range
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MQuant®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Méthode colorimétrique, bleu d′indophénol, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à 0.025-0.050-0.075-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mg/l NH₄⁺ 0.02-0.04-0.06-0.08-0.12-0.16-0.19-0.23-0.31 mg/l NH₄-N MQuant®
Application
- Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: This study assesses a water ammonium ion test kit′s application in food protein analysis, highlighting its potential benefits for ensuring food safety and quality (Wu et al., 2022).
- Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.: Discusses a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium in dairy cattle, crucial for animal health monitoring and management (Megahed & Constable, 2020).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium Test
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?