Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Ensayo de amonio, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
ammonium
Quality Segment
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Este ensayo de amonio MQuant® (anteriormente MColortest®) es adecuado para la determinación colorimétrica utilizando la tarjeta de color fácil de usar. La evaluación considera la muestra no tratada, de modo que pueden analizarse incluso muestras de agua turbia y coloreada. La prueba mide tanto iones de amonio como el amoniaco disuelto en el agua subterránea y de superficie, el agua del mar, el agua potable y el agua de los acuarios. El nitrógeno amónico (NH4-N) se presenta parcialmente en forma de iones amonio y en parte como amoníaco. Existe un equilibrio dependiente del pH entre las dos formas.
Método
Los iones amonio reaccionan con el reactivo de Neßler para formar un compuesto amarillo-marrón. La concentración de amonio se mide semicuantitativamente asignando el color a un valor en una escala de referencia.
El ensayo puede utilizarse en:
Esta prueba no es adecuada para el agua de mar.
Método
Los iones amonio reaccionan con el reactivo de Neßler para formar un compuesto amarillo-marrón. La concentración de amonio se mide semicuantitativamente asignando el color a un valor en una escala de referencia.
El ensayo puede utilizarse en:
- Aguas subterráneas y superficiales
- Agua potable
- Aguas residuales
- Agua de acuario, agua de la acuicultura
- Agua de alimentación de calderas y de calderas, agua de refrigeración
- Agua de piscinas
- Suelos y fertilizantes después del pretratamiento adecuado de la muestra
Esta prueba no es adecuada para el agua de mar.
Método: colorimétrico, según NEßler, con tarjeta de color y comparador deslizante 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l de NH₄⁺ MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Para los clientes de EE.UU.: contiene mercurio; no lo coloque en la basura - deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ensayo de amonio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Kidney,Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?