Key Documents
1.10024
Supelco
Ammonium Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (NH₄⁺), MQuant®, MQuant® StripScan App
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de amonio
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de amonio, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
ammonium
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-400 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Método: colorimétrico con tiras reactivas 0 - 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l de NH MQuant®
La prueba es adecuada para la determinación de contaminación potencialmente nociva en el agua subterránea y superficial causada por compuestos de amonio. Dependiendo del nivel de pH, se forma amoníaco, que es un potente tóxico para los peces. En agricultura pueden utilizarse las tiras reactivas MQuant® para medir el contenido de nitrógeno amónico en varios tipos de estiércol y abono después de la preparación de la muestra. Utilizando estas tiras reactivas, se mide la concentración de amonio de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Están incluidos todos los reactivos necesarios para la prueba,para que el análisis sea rápido y fácil. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra para estimar la concentración de amonio y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como un ensayo Reflectoquant® o Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Linkage
Sustituye a: 10024-1; 10024
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Determinación reflectométrica precisa paso a paso de amonio en aguas residuales con reactivo de Nessler o azul de indofenol utilizando el sistema y las tiras reactivas Reflectroquant®.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Contenido relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
La aplicación MQuant® StripScan ofrece resultados instantáneos y fiables de varias tiras reactivas en teléfonos móviles, incluida la determinación del pH y la dureza.