1.04718
Isooctano
for spectroscopy Uvasol®
Sinónimos:
2,2,4-Trimetilpentano, Isooctano
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
745 °F
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
205 nm, ≥30%
215 nm, ≥65%
220 nm, ≥80%
225 nm, ≥85%
235 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
255 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
transition temp
flash point -12 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤0.52
λ: 215 nm Amax: ≤0.19
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 225 nm Amax: ≤0.07
λ: 235 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 255 nm Amax: ≤0.004
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Caracterización de destilados de ácidos grasos de palma, regioisómeros del diacilglicerol y productos de esterificación utilizando cromatografía de exclusión por tamaño de alto rendimiento: en esta investigación se utiliza isooctano en el análisis de destilados de ácidos grasos de palma y sus derivados, destacando su papel en la mejora de las técnicas cromatográficas para el análisis de lípidos (Aryusuk et al., 2024).
- Optimización multivariante y validación de un método QuEChERS modificado para la determinación mediante GC-MS de HAP y PCB en carne asada: en este estudio se analiza el isooctano en la extracción y el análisis de compuestos peligrosos en muestras de alimentos, demostrando técnicas avanzadas de preparación de muestras para garantizar la salubridad alimentaria (Ostadgholami et al., 2023).
- Compatibilidad de la extracción en el punto de turbidez con cromatografía de gases: efectos matriciales de Triton X-100 en el análisis GC-MS y GC-MS/MS de plaguicidas organoclorados y organofosforados: se destaca el isooctano como un componente crítico en la extracción y el análisis cromatográfico de toxinas medioambientales, demostrando su utilidad para reducir las interferencias de la matriz (Hristozova et al., 2024).
- Caracterización y aplicación a escala piloto de la proteasa de serina ZMS-2 con propiedades novedosas para el procesamiento ecológico del cuero: aunque indirectamente relacionado, este artículo ilustra la aplicabilidad más amplia de los métodos bioquímicos en la industria, donde puede inferirse el papel del isooctano en la optimización de procesos (Khan et al., 2023).
- Estudio de las propiedades de difusión de mezclas de zeolitas mediante análisis gravimétrico combinado, espectroscopia IR y métodos de inversión (IRIS): en este artículo se discute el uso del isooctano en el estudio de las propiedades de transporte de zeolitas, importantes para los procesos catalíticos y de separación en química (Ait Blal et al., 2023).
Specifications
Analysis Note
Residuos de evaporación: ≤ 0,0002 %
Agua: ≤ 0,005 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Fluorescencia (como quinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescencia (como quinina a 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Transmitancia (a 205 nm): ≥ 30 %
Transmitancia (a 215 nm): ≥ 65 %
Transmitancia (a 220 nm): ≥ 80 %
Transmitancia (a 225 nm): ≥ 85 %
Transmitancia (a 235 nm): ≥ 90 %
Transmitancia (a 245 nm): ≥ 98 %
Transmitancia (desde 255 nm): ≥ 99 %
Absorbancia (a 205 nm): ≤ 0,52
Absorbancia (a 215 nm): ≤ 0,19
Absorbancia (a 220 nm): ≤ 0,10
Absorbancia (a 225 nm): ≤ 0,07
Absorbancia (a 235 nm): ≤ 0,05
Absorbancia (a 245 nm): ≤ 0,01
Absorbancia (desde 255 nm): ≤ 0,004
Satisface los requisitos de "Espectroscopia de uso específico" según ACS y React. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
Related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Protocolos
Method: UV/VIS spectrophotometry; Method No. 2524
Método: Espectrofotometría UV/VIS; método nº 2524