Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
KBr
Número CAS:
Peso molecular:
119.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-830-3
NACRES:
NA.03
MDL number:
Technique(s):
IR spectroscopy: suitable
Bp:
1435 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 795 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
application(s)
general analytical
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
El bromuro de potasio es transparente desde las longitudes de onda del UV cercano hasta el IR de onda larga. En espectroscopia IR, las muestras sólidas que son difíciles de fundir o de disolver en cualquier disolvente transmisor de IR adecuado, se analizan moliéndolas con polvo de bromuro de potasio y presionando en un disco. Este procedimiento exige una elevada calidad del bromuro de potasio utilizado. El bromuro de potasio Uvasol se ajusta a un tamaño medio de partícula de 150 μm. Esto es suficiente para la preparación de lentejas perfectamente adecuadas sin necesidad de un pretratamiento añadido y el riesgo asociado de contaminación. También retiene su forma pulverulenta durante años si se conserva en condiciones herméticas. Su idoneidad física para peletización se comprueba mediante una prueba de aplicación especial y su pureza química se establece mediante análisis FT-IR de espectro completo.
Application
- Método para el aislamiento de lipoproteínas (a) a partir de un pequeño volumen de plasma con aplicaciones en la investigación clínica: se presenta un método para aislar la lipoproteína(a) utilizando bromuro de potasio, que es significativo para aplicaciones analíticas en investigación clínica. La precisión del método aumenta su posible utilidad en el diagnóstico clínico (Mueller et al., 2022).
- Incertidumbre de medición de comprimidos que contienen lactasa analizados con FTIR: se evalúa la incertidumbre en la medición de la lactasa en comprimidos utilizando espectroscopia infrarroja de transformación de Fourier (FTIR) con bromuro de potasio. El estudio destaca la importancia del compuesto para mejorar la precisión de la medición en el análisis farmacéutico (Paakkunainen et al., 2014).
- Complejo de oxo-vanadio (IV) soportado en MCM-41: catalizador heterogéneo muy selectivo para la bromación de compuestos hidroxi aromáticos en agua: se demuestra el uso del bromuro de potasio en la síntesis de un catalizador heterogéneo, poniendo de manifiesto su aplicación en reacciones de bromación selectivas, cruciales para desarrollar procesos de síntesis química eficientes (Bhunia et al., 2011).
- Proteómica y lípidos de lipoproteínas aislados a bajas concentraciones salinas en D2O/sacarosa o en KBr: se investigan la proteómica y los perfiles lipídicos de las lipoproteínas aisladas con bromuro de potasio, destacando su papel para mejorar la resolución y la precisión de los estudios lipidómicos en bioquímica (Ståhlman et al., 2008).
- Determinación de una sola gota, en nanogramos, de la concentración de sulfito (SO3(2-)) en muestras de bebidas alcohólicas y no alcohólicas mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier de reflectancia difusa (DRS-FTIR) en una matriz de KBr: se destaca el uso innovador del bromuro de potasio en el análisis de las concentraciones de sulfito en bebidas, demostrando su utilidad en el control de calidad de alimentos sólidos y líquidos (Verma et al., 2007).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Prueba de aplicación: pasa la prueba
Absorbancia (2 g disco presionado, grosor de la capa 0,5 cm)(agua; 3775-3050/1760-1520 cm⁻¹): ≤ 0,15
Absorbancia (2 g disco presionado, grosor de la capa 0,5 cm)(compuestos CH; 3050-2750 cm⁻¹): ≤ 0,004
Absorbancia (2 g disco presionado, grosor de la capa 0,5 cm)(otro; 4000 - 400 cm⁻¹): ≤ 0,020
Tamaño de partícula (d10): ≤ 100 µm
Tamaño de partícula (d50): ≤ 200 µm
Tamaño de partícula (d90): ≤ 500 µm
Absorbancia (2 g disco presionado, grosor de la capa 0,5 cm)(agua; 3775-3050/1760-1520 cm⁻¹): ≤ 0,15
Absorbancia (2 g disco presionado, grosor de la capa 0,5 cm)(compuestos CH; 3050-2750 cm⁻¹): ≤ 0,004
Absorbancia (2 g disco presionado, grosor de la capa 0,5 cm)(otro; 4000 - 400 cm⁻¹): ≤ 0,020
Tamaño de partícula (d10): ≤ 100 µm
Tamaño de partícula (d50): ≤ 200 µm
Tamaño de partícula (d90): ≤ 500 µm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Sustituye a: PX1378
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromuro de potasio
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?