258776
2,2,4-Trimetilpentano
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Isooctano
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
745 °F
lim. expl.
6 %
dilution
(for general lab use)
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
densidad
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the binary mixture (ethane + 2,2,4-trimethylpentane), to analyses the solubility of ethane using static–synthetic apparatus.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?