Merck
1.02937
N,N-Dimetilformamida
for spectroscopy Uvasol®
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
270 nm, ≥25%, 275 nm, ≥60%, 290 nm, ≥80%, 300 nm, ≥90%, 330 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤0.60, λ: 275 nm Amax: ≤0.22, λ: 290 nm Amax: ≤0.10, λ: 300 nm Amax: ≤0.05, λ: 330 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.02 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 270 nm): ≥ 25 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 290 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 330 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.60
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.22
Absorbance (at 290 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 300 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 330 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimetilformamida
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
57.5 °C - closed cup
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)