Documentos clave
1.01307
Supelco
Titan yellow (C.I. 19540)
metal indicator, Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Titan yellow (C.I. 19540), Clayton yellow, Naphthamine G, Thiazole yellow
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H19N5Na2O6S4
Número de CAS:
Peso molecular:
695.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
217-377-4
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Titan yellow (C.I. 19540), indicator Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
solid
pérdida
≤8% loss on drying, 110°C
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposition)
solubilidad
29 g/L
densidad aparente
310 kg/m3
λmáx.
398-402 nm (buffer pH 7.0)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2[s]c(nc2ccc1C)c3ccc(cc3)N\N=N\c4ccc(cc4)c5[s]c6c(n5)ccc(c6[S](=O)(=O)[O-])C
InChI
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 398 - 402 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): ≥ 350
Transition range: pH 12.0 - pH 13.0Yellow - orange
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability as reagent (for magnesium): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable