12060
Benzalkonium chloride
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Sinónimos:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
descripción
cationic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Formulario
semisolid
composición
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
impurezas
≤10% water
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- Modifier for montmorillonite clay, enabling the synthesis of eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalysts for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles
- Precursor for the synthesis of alkaline ionic liquids, which have been employed as supported ionic liquid catalysts (SILCAs)
- Catalyst in the synthesis of functionalized quinoxalines in water
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)