Z247332
Coors™ Buchner funnel
capacity 240 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
descripción
For Filter Paper Diameter (mm): 90
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66243
Altura
150 mm
capacidad
240 mL
placa diám.
100 mm
diámetro
77 mm, perforated
Categorías relacionadas
Descripción general
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicación
The Coors™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)