Documentos clave
XX1014705
Millipore
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
1L, Threaded side-arm
Sinónimos:
Matraz de vacío
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
borosilicate glass
técnicas
vacuum filtration: suitable
matraz capacidad
1 L
Adaptador
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
1 l, brazo lateral roscado
Estos matraces con brazo lateral están diseñados para su uso en procedimientos de filtración al vacío con portafiltros de vidrio Millipore clásicos.
Este artículo es un accesorio para varios kits.
Características y beneficios:
• El brazo lateral se conecta a la fuente de vacío con una manguera de D.I. de 3/8 pulg.
• Los matraces de 1 l y 4 l aceptan el tapón perforado No. 8
• El matraz de 125 ml acepta el tapón No. 5
Aplicaciones:
Filtración al vacío utilizando los portafiltros clásicos