Z232424
Duran® Buchner funnel
capacity 500 mL
Sinónimos:
213414405
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
descripción
use paper diam. 90 mm
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
500 mL
placa P
95 mm
Descripción general
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)