Documentos clave
Z247316
Coors Buchner funnel
capacity 70 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
descripción
For Filter Paper Diameter (mm): 55
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66240
Altura
120 mm
capacidad
70 mL
placa diám.
56 mm
diámetro
42 mm, perforated
Descripción general
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicación
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)