Documentos clave
Z247340
Coors Buchner funnel
capacity 400 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
$114.000
$114.000
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$114.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
$114.000
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
descripción
For Filter Paper Diameter (mm): 110
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66244
Altura
180 mm
capacidad
400 mL
placa diám.
114 mm
diámetro
95 mm, perforated
Descripción general
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicación
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the outer diameter of the bottom portion?
    1 answer
    1. The manufacturer Coorstek does not determine the measurement of the outer diameter to the bottom portion of the buchner funnel.