Z419915
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14611-0000
capacidad
1,000 mL
placa diám.
122 mm
reborde placa L
104 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)