27539
Septum, PTFE/Silicone
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
PK100 20MM PTFE/SILICONE SEPTA, .030IN THICK
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE face
silicone body
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
diam. × thickness
20 mm × 0.75 mm
General description
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)