O652
Octadecane
99%
Sinónimos:
C18-n-Alkane, n-Octadecane
Productos recomendados
densidad de vapor
8.8 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 119 °C)
Ensayo
99%
Formulario
solid or liquid (Conforms to requirements)
temp. de autoignición
455 °F
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
densidad
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Clave InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
166 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane