Merck
286052
Sigma-Aldrich
Heneicosane
98%
Sinónimos:
n-Heneicosane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)19CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.57
Beilstein:
1748500
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
10.3 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
356.1 °C/760 mmHg
mp
39-41 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Clave InChI
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Heneicosane is one of the important components of Carthamus tinctorius flowers essential oil, essential oil from Tragopogon graminifolius DC and essential oils from the bud of Citrus aurantium L. var. amara Engl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)