Merck
364525
Sigma-Aldrich
Ácido oleico
technical grade, 90%
Sinónimos:
Ácido cis-9-octadecenoico, Ácido elaínico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
282.46
Beilstein:
1726542
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
plant
grado
technical grade
presión de vapor
1 mmHg ( 176 °C)
Ensayo
90%
Formulario
liquid
semisolid
waxy solid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
densidad
0.887 g/mL at 25 °C
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
microbiology
grupo funcional
oleic acid
tipo de lípido
unsaturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Aplicación
El ácido oleico se ha utilizado como un reactivo de prueba para estudiar su impacto en la secreción de apoB por las células HepG2. También se ha utilizado para estudiar la respuesta necrofórica de la hormiga recolectora del sur, Pogonomyrmex badius, al ácido oleico.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El ácido oleico es un ácido graso incoloro e inodoro que bloquea la producción de glucosa y la ingesta de alimento cuando se administra intracerebroventricularmente.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
D M Gordon
Journal of chemical ecology, 9(1), 105-111 (1983-01-01)
The response of the southern harvester ant,Pogonomyrmex badius, to oleic acid was found to depend on social context. Social context was specified as the number of ants engaging in each of five categories of behavior. When a large percentage of
C R Pullinger et al.
Journal of lipid research, 30(7), 1065-1077 (1989-07-01)
The objective of this study was to establish conditions whereby apoB secreted from HepG2 cells could be regulated over a wide range, and to determine whether changes of output were correlated with the level of apoB mRNA. The presence of
Katarzyna Adamala et al.
Nature protocols, 10(6), 927-938 (2015-05-29)
The liposome dialyzer is a small-volume equilibrium dialysis device, built from commercially available materials, that is designed for the rapid exchange of small volumes of an extraliposomal reagent pool against a liposome preparation. The dialyzer is prepared by modification of
Wasim J Mir et al.
Scientific reports, 7(1), 9647-9647 (2017-08-31)
We investigate the potential use of colloidal nanoplates of Sb