Merck
N28906
Sigma-Aldrich
Nonadecane
99%
Sinónimos:
n-Nonadecane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
268.52
Beilstein:
1742892
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
9.27 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 133.2 °C)
Ensayo
99%
Formulario
crystalline
liquid
waxy solid
temp. de autoignición
446 °F
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Clave InChI
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nonadecane can be used as a core material to synthesize microencapsuled thermal energy storage phase change material with a calcium carbonate (CaCO3) shell.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Positronium in alkanes. From neat nonadecane to wax.
Zgardzinska B and Goworek T
Chemical Physics Letters, 547(1-3), 35-37 (2012)
Nickel-Catalyzed Suzuki Polycondensation for Controlled Synthesis of Ester-Functionalized Conjugated Polymers.
Qiu Y, et al.
Macromolecules, 49(13), 4757-4762 (2016)
Positronium in the n-alkane binary mixture: Nonadecane-heneicosane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics Letters, 470(1-3), 72-74 (2009)
Positron annihilation and phase transitions in argon intercalated n-nonadecane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics, 335(1), 1-6 (2007)
Stefano Colazza et al.
Die Naturwissenschaften, 96(8), 975-981 (2009-05-21)
Chemical footprints left behind by true bugs are perceived as contact kairomones by scelionid egg parasitoids. Female wasps encountering a contaminated artificial substrate display a characteristic arrestment posture, holding the body motionless and antennating the surface. In the system Nezara