134457
Docosane
99%
Sinónimos:
n-Docosane
About This Item
Productos recomendados
vapor density
10.8 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 21.1 °C)
assay
99%
form
solid
bp
369 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Inchi Key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane